Ácido piválico ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2,2-Dimethylpropionic acid, Trimethylacetic acid
P0461-25G P0461-400G P0461-100G
TCIAP0461-25GEA 16 EUR
TCIAP0461-25G TCIAP0461-400G TCIAP0461-100G
Ácido piválico ≥99.0% (por GC)
Ácido piválico
Formula: C₅H₁₀O₂
MW: 102,13 g/mol
Pto. Ebullición: 164°C
Pto. de fusión: 32…35 °C
Densidad: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 640 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004194
Núm. CAS: 75-98-9
EINECS: 200-922-5
UN: 3261
ADR: 8,II
Índice Merck: 14,07511
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11b4ebfd064035db1129782e4e709826f039a82a&vid=11b4ebfd064035db1129782e4e709826f039a82a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Freezing point 32.0 to 36.0 deg-C