Ácido 2,2-dimetilsuccínico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D2184-25G D2184-5G
TCIAD2184-25GEA 112 EUR
TCIAD2184-25G TCIAD2184-5G
Ácido 2,2-dimetilsuccínico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 2,2-dimetilsuccínico
Formula: C₆H₁₀O₄
Pto. Ebullición: 296 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 143 °C
Densidad: 1,323 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00004196
Núm. CAS: 597-43-3
EINECS: 209-899-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d5bd786bbc6471c554b9fe5d30de30b40d0b8cca&vid=d5bd786bbc6471c554b9fe5d30de30b40d0b8cca&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 140.0 to 143.0 deg-C