3,7-Dimetil-1-octanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D1442-25ML D1442-500ML
TCIAD1442-25MLEA 22 EUR
TCIAD1442-25ML TCIAD1442-500ML
3,7-Dimetil-1-octanol ≥98.0% (por GC)
3,7-Dimetil-1-octanol
Formula: C₁₀H₂₂O
Pto. Ebullición: 118°C
Densidad: 0,849 g/cm³ (0 °C)
Pto. de inflamación: 110°C
Número MDL: MFCD00002936
Núm. CAS: 106-21-8
EINECS: 203-374-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=31b2eef6d065bb994e8f7654f69b2549093e8047&vid=31b2eef6d065bb994e8f7654f69b2549093e8047&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %