2,2-Dimetil-1,3-propanodiol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D0791-25G
D0791-500G
TCIAD0791-25GEA
16
EUR
TCIAD0791-25G
TCIAD0791-500G
2,2-Dimetil-1,3-propanodiol ≥98.0% (por GC)
2,2-Dimetil-1,3-propanodiol
Formula:
C₅H₁₂O₂ Pto. Ebullición: 210°C Pto. de fusión: 128…130 °C Densidad: 1,07 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004685 Núm. CAS: 126-30-7 EINECS: 204-781-0 Índice Merck: 14,06458 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 127.0 to 130.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |