Cloroformiato de 4-nitrofenilo ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
C1400-25G
C1400-250G
TCIAC1400-25GEA
62
EUR
TCIAC1400-25G
TCIAC1400-250G
Cloroformiato de 4-nitrofenilo ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Cloroformiato de 4-nitrofenilo
Formula:
C₇H₄ClNO₄ MW: 201.57 g/mol Pto. Ebullición: 162°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00007321 Núm. CAS: 7693-46-1 EINECS: 231-706-9 UN: 2923 ADR: 8 II |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 80.0 to 83.0 deg-C |
Solubility in Acetone | almost transparency |