10-Undecen-1-ol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1-Undecen-11-ol
U0047-25ML U0047-500ML
TCIAU0047-25MLEA 20 EUR
TCIAU0047-25ML TCIAU0047-500ML
10-Undecen-1-ol ≥98.0% (por GC)
10-Undecen-1-ol
Formula: C₁₁H₂₂O
MW: 170,3 g/mol
Pto. Ebullición: 138°C
Pto. de fusión: –1 °C
Densidad: 0,86 g/cm³ (0 °C)
Pto. de inflamación: 125°C
Número MDL: MFCD00004750
Núm. CAS: 112-43-6
EINECS: 203-971-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d7b87a5c4750c05bb5882253d6213e14754bc888&vid=d7b87a5c4750c05bb5882253d6213e14754bc888&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %