cis-3-Hexen-1-ol ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
H0124-25ML H0124-100ML
TCIAH0124-25MLEA 48 EUR
TCIAH0124-25ML TCIAH0124-100ML
cis-3-Hexen-1-ol ≥97.0% (por GC)
cis-3-Hexen-1-ol
Formula: C₆H₁₂O
Pto. Ebullición: 156 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –60 °C
Densidad: 0,85 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 62°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00063217
Núm. CAS: 928-96-1
EINECS: 213-192-8
ADR: 3,III
Índice Merck: 13,04719
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=97f2310e62aa9c67cfb213631123497393f3b37f&vid=97f2310e62aa9c67cfb213631123497393f3b37f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %