cis-4-Hepten-1-ol ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
H0833-25ML
H0833-5ML
TCIAH0833-25MLEA
166
EUR
TCIAH0833-25ML
TCIAH0833-5ML
cis-4-Hepten-1-ol ≥95.0% (por GC)
cis-4-Hepten-1-ol
Formula:
C₇H₁₄O Pto. Ebullición: 85°C Pto. de inflamación: 73°C |
Número MDL:
MFCD00015575 Núm. CAS: 6191-71-5 EINECS: 228-238-2 ADR: 3,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |