trans-2-Hepten-1-ol ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
H0682-25ML H0682-5ML
TCIAH0682-25MLEA 190 EUR
TCIAH0682-25ML TCIAH0682-5ML
trans-2-Hepten-1-ol ≥96.0% (por GC)
trans-2-Hepten-1-ol
Formula: C₇H₁₄O
Pto. Ebullición: 75°C
Densidad: 0,8516 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 57°C
Número MDL: MFCD00014056
Núm. CAS: 33467-76-4
EINECS: 251-534-8
UN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bd5207bd3cca29b66f0f4af6d604943701a4e273&vid=bd5207bd3cca29b66f0f4af6d604943701a4e273&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %