trans-2-Hexen-1-ol ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: trans-Hex-2-en-1-ol
H0346-25G H0346-250G
TCIAH0346-25GEA 29 EUR
TCIAH0346-25G TCIAH0346-250G
trans-2-Hexen-1-ol ≥95.0% (por GC)
trans-2-Hexen-1-ol
Formula: C₆H₁₂O
MW: 100,16 g/mol
Pto. Ebullición: 162°C
Pto. de fusión: 65…67 °C
Densidad: 0,8459 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 61°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002927
Núm. CAS: 928-95-0
EINECS: 213-191-2
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45a9f1d2409e9d6c4aa16a488a326a4a1d809f68&vid=45a9f1d2409e9d6c4aa16a488a326a4a1d809f68&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %