trans-2-Octen-1-ol ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
O0247-10ML
O0247-100ML
TCIAO0247-10MLEA
61
EUR
TCIAO0247-10ML
TCIAO0247-100ML
trans-2-Octen-1-ol ≥95.0% (por GC)
trans-2-Octen-1-ol
Formula:
C₈H₁₆O Pto. Ebullición: 92°C Pto. de inflamación: 85°C |
Número MDL:
MFCD00014057 Núm. CAS: 18409-17-1 EINECS: 242-288-2 ADR: 3,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...