cis-2-Buteno-1,4-diol ≥94.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B0693-25G B0693-500G
TCIAB0693-25GEA 17 EUR
TCIAB0693-25G TCIAB0693-500G
cis-2-Buteno-1,4-diol ≥94.0% (por GC)
cis-2-Buteno-1,4-diol
Formula: C₄H₈O₂
Pto. Ebullición: 235°C
Pto. de fusión: 7°C
Densidad: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 128°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002924
Núm. CAS: 6117-80-2
EINECS: 228-085-1
Índice Merck: 12,02390
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c83432befd8301982f77fb0ed1e759cc7c70ac2b&vid=c83432befd8301982f77fb0ed1e759cc7c70ac2b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %