1-Octadecino ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
O0128-5ML
O0128-1ML
TCIAO0128-5MLEA
114
EUR
TCIAO0128-5ML
TCIAO0128-1ML
1-Octadecino ≥95.0% (por GC)
1-Octadecino
Formula:
C₁₈H₃₄ Pto. Ebullición: 315 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 28 °C Densidad: 0,8696 g/cm³ (0 °C) |
Número MDL:
MFCD00015088 Núm. CAS: 629-89-0 EINECS: 211-114-7 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...