4-Hidroxi-1-metilpiperidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Metilpiperidin-4-ol
M0933-25G
M0933-500G
TCIAM0933-25GEA
16
EUR
TCIAM0933-25G
TCIAM0933-500G
4-Hidroxi-1-metilpiperidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Hidroxi-1-metilpiperidina
Formula:
C₆H₁₃NO MW: 115.18 g/mol Pto. Ebullición: 105°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006500 Núm. CAS: 106-52-5 EINECS: 203-406-8 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...