2-Metilpiperidina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
P0443-25ML P0443-500ML P0443-100ML
TCIAP0443-25MLEA 16 EUR
TCIAP0443-25ML TCIAP0443-500ML TCIAP0443-100ML
2-Metilpiperidina ≥98.0% (por GC)
2-Metilpiperidina
Formula: C₆H₁₃N
Pto. Ebullición: 118°C
Pto. de fusión: –4,6 °C
Densidad: 0,842 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 10°C
Número MDL: MFCD00005982
Núm. CAS: 109-05-7
EINECS: 203-642-1
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %