3-Metilpiperidina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
P0444-25ML P0444-500ML
TCIAP0444-25MLEA 16 EUR
TCIAP0444-25ML TCIAP0444-500ML
3-Metilpiperidina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
3-Metilpiperidina
Formula: C₆H₁₃N
Pto. Ebullición: 126°C
Pto. de fusión: –24 °C
Densidad: 0,8635 g/cm³ (0 °C)
Pto. de inflamación: 8°C
Número MDL: MFCD00005994
Núm. CAS: 626-56-2
EINECS: 210-953-6
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cedba0150f6121b49a93e9a08be3f8c22ce57dcd&vid=cedba0150f6121b49a93e9a08be3f8c22ce57dcd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %