2-Bromobenzoato de metilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B0555-25G B0555-250G
TCIAB0555-25GEA 19 EUR
TCIAB0555-25G TCIAB0555-250G
2-Bromobenzoato de metilo ≥98.0% (por GC)
2-Bromobenzoato de metilo
Formula: C₈H₇BrO₂
Pto. Ebullición: 253°C
Densidad: 1,51 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00016328
Núm. CAS: 610-94-6
EINECS: 210-241-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0a64696601f0cbdc4eb54affdc4ff08115080370&vid=0a64696601f0cbdc4eb54affdc4ff08115080370&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %