3-Bromobenzoato de etilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Ethyl 3-bromobenzoate, 3-Bromobenzoic acid ethyl ester
B1808-25G
B1808-5G
TCIAB1808-25GEA
74
EUR
TCIAB1808-25G
TCIAB1808-5G
3-Bromobenzoato de etilo ≥98.0% (por GC)
3-Bromobenzoato de etilo
Formula:
C₉H₉BrO₂ Pto. Ebullición: 261°C Densidad: 1,4308 g/cm³ (18.9 °C) |
Número MDL:
MFCD00013529 Núm. CAS: 24398-88-7 EINECS: 246-223-9 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Red to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |