3-Bromobenzoato de metilo ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Methyl 3-bromobenzoate, 3-Bromobenzoic acid methyl ester
B0554-25G B0554-5G
TCIAB0554-25GEA 69 EUR
TCIAB0554-25G TCIAB0554-5G
3-Bromobenzoato de metilo ≥99.0% (por GC)
3-Bromobenzoato de metilo
Formula: C₈H₇BrO₂
MW: 215.05 g/mol
Pto. de fusión: 31
Número MDL: MFCD00017777
Núm. CAS: 618-89-3
EINECS: 210-569-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4e9a914b46b24409ff451b9a5ef964edd060162&vid=c4e9a914b46b24409ff451b9a5ef964edd060162&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorles to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %