4-Bromobenzoato de etilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4-Bromobenzoic acid ethyl ester, Ethyl 4-bromobenzoate
B1515-25G B1515-250G
TCIAB1515-25GEA 41 EUR
TCIAB1515-25G TCIAB1515-250G
4-Bromobenzoato de etilo ≥98.0% (por GC)
4-Bromobenzoato de etilo
Formula: C₉H₉BrO₂
Pto. Ebullición: 131°C
Pto. de fusión: 18 °C
Densidad: 1,4332 g/cm³ (17.3 °C)
Número MDL: MFCD00016329
Núm. CAS: 5798-75-4
EINECS: 227-347-2
Índice Merck: 14,01408
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %