4-Bromobenzoato de metilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Methyl 4-bromobenzoate, 4-Bromobenzoic acid methyl ester
B0556-10G B0556-25G
TCIAB0556-10GEA 55 EUR
TCIAB0556-10G TCIAB0556-25G
4-Bromobenzoato de metilo ≥98.0% (por GC)
4-Bromobenzoato de metilo
Formula: C₈H₇BrO₂
MW: 215.05 g/mol
Pto. Ebullición: 246
Número MDL: MFCD00013531
Núm. CAS: 619-42-1
EINECS: 210-596-6
Índice Merck: 14,01408
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e132bc55b745cfb83f0bbeb6b60b31d5143281e2&vid=e132bc55b745cfb83f0bbeb6b60b31d5143281e2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 81.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency