Ácido 4-bromo-3,5-dimetoxibenzoico ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
B2838-25G
B2838-5G
TCIAB2838-25GEA
48
EUR
TCIAB2838-25G
TCIAB2838-5G
Ácido 4-bromo-3,5-dimetoxibenzoico ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido 4-bromo-3,5-dimetoxibenzoico
Formula:
C₉H₉BrO₄ Pto. de fusión: 252°C |
Número MDL:
MFCD01632140 Núm. CAS: 56518-42-4 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |