Cloruro de 2-bromobencenosulfonilo ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
B2702-25G B2702-5G
TCIAB2702-25GEA 185 EUR
TCIAB2702-25G TCIAB2702-5G
Cloruro de 2-bromobencenosulfonilo ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de 2-bromobencenosulfonilo
Formula: C₆H₄BrClO₂S
Pto. Ebullición: 117°C
Pto. de fusión: 51 °C
Número MDL: MFCD00051971
Núm. CAS: 2905-25-1
UN: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=850ad0c78ad90135ceb3e54b423d9615f0d54fa2&vid=850ad0c78ad90135ceb3e54b423d9615f0d54fa2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 49.0 to 53.0 deg-C