Cloruro de 4-bromobencenosulfonilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
B0550-25G B0550-500G
TCIAB0550-25GEA 70 EUR
TCIAB0550-25G TCIAB0550-500G
Cloruro de 4-bromobencenosulfonilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de 4-bromobencenosulfonilo
Formula: C₆H₄BrClO₂S
Pto. Ebullición: 153°C
Pto. de fusión: 74 °C
Densidad: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007437
Núm. CAS: 98-58-8
EINECS: 202-683-2
UN: 3261
ADR: 8,III
Índice Merck: 14,01407
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f9e2c897fd6aa7ed07b02520a854e8d751bc419d&vid=f9e2c897fd6aa7ed07b02520a854e8d751bc419d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 74.0 to 77.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency