2-Clorobenzohidrazida ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Chlorobenzoic hydrazide
C2116-25G C2116-5G
TCIAC2116-25GEA 166 EUR
TCIAC2116-25G TCIAC2116-5G
2-Clorobenzohidrazida ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Clorobenzohidrazida
Formula: C₇H₇ClN₂O
MW: 170.6 g/mol
Número MDL: MFCD00007597
Núm. CAS: 5814-05-1
EINECS: 227-380-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ceba6c18dc90b8fd6cff85b243c50b4cbf48b2e&vid=7ceba6c18dc90b8fd6cff85b243c50b4cbf48b2e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 116.0 to 120.0 deg-C