4-Clorobenzohidrazida ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Chlorobenzoic hydrazide
C2060-25G
C2060-5G
TCIAC2060-25GEA
164
EUR
TCIAC2060-25G
TCIAC2060-5G
4-Clorobenzohidrazida ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Clorobenzohidrazida
Formula:
C₇H₇ClN₂O MW: 170.6 g/mol Pto. Ebullición: 354 Pto. de fusión: 164 |
Número MDL:
MFCD00007603 Núm. CAS: 536-40-3 EINECS: 208-632-0 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 163.0 to 168.0 deg-C |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...