3-Clorobenzoato de etilo ≥94.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 3-Chlorobenzoic acid ethyl ester, Ethyl 3-chlorobenzoate
C1737-25G C1737-5G
TCIAC1737-25GEA 65 EUR
TCIAC1737-25G TCIAC1737-5G
3-Clorobenzoato de etilo ≥94.0% (por GC)
3-Clorobenzoato de etilo
Formula: C₉H₉ClO₂
Número MDL: MFCD00013634
Núm. CAS: 1128-76-3
EINECS: 214-441-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e53f3f5590e262261b7e8fab79a88dc0465c21c1&vid=e53f3f5590e262261b7e8fab79a88dc0465c21c1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %