Ácido 4-amino-5-cloro-2-metoxibenzoico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A1237-25G A1237-500G
TCIAA1237-25GEA 89 EUR
TCIAA1237-25G TCIAA1237-500G
Ácido 4-amino-5-cloro-2-metoxibenzoico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido 4-amino-5-cloro-2-metoxibenzoico
Formula: C₈H₈ClNO₃
Pto. Ebullición: 354 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 213…215 °C
Número MDL: MFCD00038794
Núm. CAS: 7206-70-4
EINECS: 230-582-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e90258b9481002e87607a07a8610e881ee562cf9&vid=e90258b9481002e87607a07a8610e881ee562cf9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %