Ácido 3-cloro-5-metoxibenzoico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H31960.03
H31960.06
H31960.03EA
23.3
EUR
H31960.03
H31960.06
Ácido 3-cloro-5-metoxibenzoico ≥98%
Ácido 3-cloro-5-metoxibenzoico
Purity: 98%
CAS No.: 82477-67-6
Molecular Formula: C8H7ClO3
Formula Weight: 186.59
MDL No.: MFCD01317994
Formula:
C₈H₇ClO₃ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01317994 Núm. CAS: 82477-67-6 |