Ácido 4-cloro-2-metoxibenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
C2076-25G C2076-5G
TCIAC2076-25GEA 111 EUR
TCIAC2076-25G TCIAC2076-5G
Ácido 4-cloro-2-metoxibenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 4-cloro-2-metoxibenzoico
Formula: C₈H₇ClO₃
Pto. Ebullición: 308 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 148 °C
Número MDL: MFCD00002532
Núm. CAS: 57479-70-6
EINECS: 260-761-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1925b6e0b40540d22570d253c7eadd3eeb28c8f1&vid=1925b6e0b40540d22570d253c7eadd3eeb28c8f1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
Melting point 146.0 and le 150.0 deg-C