Ácido 3,5-diclorosalicilico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D1112-25G D1112-500G
TCIAD1112-25GEA 33 EUR
TCIAD1112-25G TCIAD1112-500G
Ácido 3,5-diclorosalicilico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 3,5-diclorosalicilico
Formula: C₇H₄Cl₂O₃
Pto. Ebullición: 319 °C (1013 hPa)
Número MDL: MFCD00002442
Núm. CAS: 320-72-9
EINECS: 206-281-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7a0ae53487739b58f016255c682d1af6599ee83f&vid=7a0ae53487739b58f016255c682d1af6599ee83f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 225.0 to 228.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency