Cloruro de 3-cloro-4-fluorobenzoilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
C2122-25G C2122-5G
TCIAC2122-25GEA 335 EUR
TCIAC2122-25G TCIAC2122-5G
Cloruro de 3-cloro-4-fluorobenzoilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de 3-cloro-4-fluorobenzoilo
Formula: C₇H₃Cl₂FO
Pto. Ebullición: 222 °C (1013 hPa)
Número MDL: MFCD00236215
Núm. CAS: 65055-17-6
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3c583f30efeab92fe6822c7b51d4214eb253fbea&vid=3c583f30efeab92fe6822c7b51d4214eb253fbea&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %