2-Cloroetil fenil éter ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C0240-25ML C0240-500ML
TCIAC0240-25MLEA 38 EUR
TCIAC0240-25ML TCIAC0240-500ML
2-Cloroetil fenil éter ≥95.0% (por GC)
2-Cloroetil fenil éter
Formula: C₆H₅OCH₂CH₂Cl
Número MDL: MFCD00018946
Núm. CAS: 622-86-6
EINECS: 210-757-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be79065e42e801268c3bf9e4b9ae8eece6a9b6a2&vid=be79065e42e801268c3bf9e4b9ae8eece6a9b6a2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %