1-Cloro-2,5-dimetoxibenceno ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2-Chloro-1,4-dimethoxybenzene
C1577-25G C1577-500G
TCIAC1577-25GEA 16 EUR
TCIAC1577-25G TCIAC1577-500G
1-Cloro-2,5-dimetoxibenceno ≥97.0% (por GC)
1-Cloro-2,5-dimetoxibenceno
Formula: C₈H₉ClO₂
MW: 172,61 g/mol
Pto. Ebullición: 235°C
Pto. de fusión: 8,1 °C
Densidad: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 123°C
Número MDL: MFCD00008356
Núm. CAS: 2100-42-7
EINECS: 218-267-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4793e7952f0ed857061dc6007dbf5967f52dc987&vid=4793e7952f0ed857061dc6007dbf5967f52dc987&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %