Cloruro de 2,4,5-triclorobencenosulfonilo ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
B0247-25G B0247-500G
TCIAB0247-25GEA 48 EUR
TCIAB0247-25G TCIAB0247-500G
Cloruro de 2,4,5-triclorobencenosulfonilo ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Cloruro de 2,4,5-triclorobencenosulfonilo
Formula: C₆H₂Cl₄O₂S
Pto. de fusión: 69 °C
Densidad: 1,88 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00007428
Núm. CAS: 15945-07-0
EINECS: 240-079-0
UN: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2b3fb0cc95cf9b5972f55f712aa31aa41a7ad4a&vid=b2b3fb0cc95cf9b5972f55f712aa31aa41a7ad4a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Toluene very faint turbidity
Melting point 65.0 to 70.0 deg-C