Cloruro de 2,4,6-triclorobencenosulfonilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2,4,6-Trichlorobenzene-1-sulphonyl chloride
T2035-25G T2035-5G
TCIAT2035-25GEA 244 EUR
TCIAT2035-25G TCIAT2035-5G
Cloruro de 2,4,6-triclorobencenosulfonilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de 2,4,6-triclorobencenosulfonilo
Formula: C₆H₂Cl₄O₂S
MW: 279,96 g/mol
Pto. de fusión: 49 °C
Número MDL: MFCD00052973
Núm. CAS: 51527-73-2
UN: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9ab7a8a9a3f8a8e7e348edbc61cb4e1bc4b0e36d&vid=9ab7a8a9a3f8a8e7e348edbc61cb4e1bc4b0e36d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 51.0 deg-C