Cloruro de 2,4-diclorobencenosulfonilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
D4037-25G D4037-5G
TCIAD4037-25GEA 91 EUR
TCIAD4037-25G TCIAD4037-5G
Cloruro de 2,4-diclorobencenosulfonilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de 2,4-diclorobencenosulfonilo
Formula: C₆H₃Cl₃O₂S
Pto. de fusión: 56 °C
Número MDL: MFCD00052712
Núm. CAS: 16271-33-3
UN: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7bb97ed3f8390619b555431a8c6492b50a45c26a&vid=7bb97ed3f8390619b555431a8c6492b50a45c26a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 59.0 deg-C