Cloruro de 2,5-diclorobencenosulfonilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2,5-Dichlorobenzenesulphonyl Chloride, 2,5-Dichlorobenzene-1-sulphonyl chloride
D2244-25G D2244-100G
TCIAD2244-25GEA 78 EUR
TCIAD2244-25G TCIAD2244-100G
Cloruro de 2,5-diclorobencenosulfonilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de 2,5-diclorobencenosulfonilo
Formula: C₆H₃Cl₃O₂S
MW: 245.51 g/mol
Pto. de fusión: 39
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007429
Núm. CAS: 5402-73-3
EINECS: 226-453-6
UN: 3261
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b964f5243102e5029c1fffd2f49b94affa40cc90&vid=b964f5243102e5029c1fffd2f49b94affa40cc90&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 35.0 to 39.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency