Cloruro de 3,4-diclorobencenosulfonilo ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 3,4-Dichlorobenzene-1-sulphonyl chloride
D2990-25G D2990-5G
TCIAD2990-25GEA 124 EUR
TCIAD2990-25G TCIAD2990-5G
Cloruro de 3,4-diclorobencenosulfonilo ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Cloruro de 3,4-diclorobencenosulfonilo
Formula: C₆H₃Cl₃O₂S
MW: 245,51 g/mol
Pto. Ebullición: 158 - 160 °C (15 -rr)
Pto. de fusión: 24,2…24.8 °C
Densidad: 1,572 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00041255
Núm. CAS: 98-31-7
EINECS: 202-656-5
UN: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3753862fe8d450298b9df63500bfa145ea0b2924&vid=3753862fe8d450298b9df63500bfa145ea0b2924&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white wax
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %