Cloruro de 3,5-diclorobencenosulfonilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 3,5-Dichlorobenzene-1-sulphonyl chloride
D3503-25G D3503-5G
TCIAD3503-25GEA 154 EUR
TCIAD3503-25G TCIAD3503-5G
Cloruro de 3,5-diclorobencenosulfonilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de 3,5-diclorobencenosulfonilo
Formula: C₆H₃Cl₃O₂S
Pto. Ebullición: 83 - 84 °C (0,1 -rr)
Pto. de fusión: 30…32 °C
Número MDL: MFCD00051698
Núm. CAS: 705-21-5
UN: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=47000cb1cd173e9227a32252919e89b32a787b03&vid=47000cb1cd173e9227a32252919e89b32a787b03&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %