Cloruro de 3-clorobencenosulfonilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 3-Chlorobenzene-1-sulphonyl chloride
C1791-1G C1791-5G
TCIAC1791-1GEA 28 EUR
TCIAC1791-1G TCIAC1791-5G
Cloruro de 3-clorobencenosulfonilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de 3-clorobencenosulfonilo
Formula: C₆H₄Cl₂O₂S
MW: 211,07 g/mol
Pto. Ebullición: 135°C
Número MDL: MFCD00051697
Núm. CAS: 2888-06-4
EINECS: 220-753-0
UN: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=52cf897833c12d65dfbc9c055a30ec52d9b34700&vid=52cf897833c12d65dfbc9c055a30ec52d9b34700&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %