Cloruro de 4-clorobencenosulfonilo ≥98.0% (by titrimetric analysis)

Proveedor: TCI
Peligro

Sinónimos: 4-Chlorobenzene-1-sulphonyl chloride

C0128-25G C0128-500G
TCIAC0128-25GEA 22 EUR
TCIAC0128-25G TCIAC0128-500G
Cloruro de 4-clorobencenosulfonilo ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Cloruro de 4-clorobencenosulfonilo
Formula: C₆H₄Cl₂O₂S
MW: 211,07 g/mol
Pto. Ebullición: 141°C
Pto. de fusión: 51 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007439
Núm. CAS: 98-60-2
EINECS: 202-685-3
UN: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=56a18bece7f831af171b02d0878a386f12f03061&vid=56a18bece7f831af171b02d0878a386f12f03061&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 56.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR