2-Cianobencenesulfonil cloruro ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Cyanobenzene-1-sulphonyl chloride
C1811-1G
C1811-5G
TCIAC1811-1GEA
39
EUR
TCIAC1811-1G
TCIAC1811-5G
2-Cianobencenesulfonil cloruro ≥97.0% (por GC)
2-Cianobencenesulfonil cloruro
Formula:
C₇H₄ClNO₂S MW: 201,63 g/mol Pto. de fusión: 67,5 °C |
Número MDL:
MFCD00052341 Núm. CAS: 69360-26-5 UN: 2928 ADR: 6.1,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 96.0 % |
Melting point | 65.0 to 70.0 deg-C |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...