3-Cianobencenesulfonil cloruro ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 3-Cyanobenzene-1-sulphonyl chloride, 3-Cyanobenzene-1-sulphonylchloride
C1812-1G C1812-5G
TCIAC1812-1GEA 115 EUR
TCIAC1812-1G TCIAC1812-5G
3-Cianobencenesulfonil cloruro ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Cianobencenesulfonil cloruro
Formula: C₇H₄ClNO₂S
MW: 201,63 g/mol
Pto. Ebullición: 111°C
Número MDL: MFCD00203480
Núm. CAS: 56542-67-7
UN: 2928
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0af452e480b4881b2d12e92ea1d7bcd3e2aac538&vid=0af452e480b4881b2d12e92ea1d7bcd3e2aac538&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 53.0 deg-C