4-Cianobencenesulfonil cloruro ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
C1813-1G C1813-5G
TCIAC1813-1GEA 26 EUR
TCIAC1813-1G TCIAC1813-5G
4-Cianobencenesulfonil cloruro ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Cianobencenesulfonil cloruro
Formula: C₇H₄ClNO₂S
Número MDL: MFCD00052337
Núm. CAS: 49584-26-1
UN: 2928
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da43fa380fb258f34d6c734c45fe8ddbe0c2b77c&vid=da43fa380fb258f34d6c734c45fe8ddbe0c2b77c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 108.0 to 112.0 deg-C