Cloruro de 3,5-dinitrobenzoilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
D0825-25G
D0825-500G
TCIAD0825-25GEA
61
EUR
TCIAD0825-25G
TCIAD0825-500G
Cloruro de 3,5-dinitrobenzoilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de 3,5-dinitrobenzoilo
Formula:
C₇H₃ClN₂O₅ Pto. Ebullición: 339 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 68…70 °C Densidad: 1,33 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007248 Núm. CAS: 99-33-2 EINECS: 202-750-6 UN: 3261 ADR: 8,III Índice Merck: 14,03277 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 68.0 to 71.0 deg-C |