Cloruro de o-anísoílo ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Peligro

Sinónimos: 2-Metoxibenzoilo cloruro, Cloruro de 2-metoxibenzoilo

M0108-25G M0108-500G M0108-100G
TCIAM0108-25GEA 68 EUR
TCIAM0108-25G TCIAM0108-500G TCIAM0108-100G
Cloruro de o-anísoílo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de o-anísoílo
Formula: C₈H₇ClO₂
MW: 170,6 g/mol
Pto. Ebullición: 140°C
Densidad: 1,57 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 84°C
Número MDL: MFCD00000664
Núm. CAS: 21615-34-9
EINECS: 244-477-5
UN: 1729
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6eec14c496ccfa933e77989d0f80dc4de6acb6e9&vid=6eec14c496ccfa933e77989d0f80dc4de6acb6e9&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR