Cloruro de 4-etoxibenzoilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
E0700-25G E0700-5G
TCIAE0700-25GEA 134 EUR
TCIAE0700-25G TCIAE0700-5G
Cloruro de 4-etoxibenzoilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de 4-etoxibenzoilo
Formula: C₉H₉ClO₂
Pto. Ebullición: 145°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000688
Núm. CAS: 16331-46-7
UN: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=124f74923c4b65b14ec44158b2330acc3f7145cc&vid=124f74923c4b65b14ec44158b2330acc3f7145cc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light red clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %