Cloruro de p-anísoílo ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 4-Metoxibenzoilo cloruro, Cloruro de 4-metoxibenzoilo
M0721-25G M0721-500G M0721-100G
TCIAM0721-25GEA 23 EUR
TCIAM0721-25G TCIAM0721-500G TCIAM0721-100G
Cloruro de p-anísoílo ≥99.0% (por GC)
Cloruro de p-anísoílo
Formula: C₈H₇ClO₂
Pto. Ebullición: 263 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 82…83 °C
Densidad: 1,261 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000687
Núm. CAS: 100-07-2
EINECS: 202-816-4
UN: 1729
ADR: 8,II
Índice Merck: 14,00673
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d94c46829243640e97a4e1c5375079e5952d546f&vid=d94c46829243640e97a4e1c5375079e5952d546f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %