4-Nitrobenzohidrazida ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
N0149-25G
N0149-5G
TCIAN0149-25GEA
81
EUR
TCIAN0149-25G
TCIAN0149-5G
4-Nitrobenzohidrazida ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
4-Nitrobenzohidrazida
Formula:
C₇H₇N₃O₃ |
Número MDL:
MFCD00007604 Núm. CAS: 636-97-5 EINECS: 211-271-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light orange to Yellow to Green powder to crystaline |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Solubility in Acetic acid | almost transparency |